Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-LHCGR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anti-LHCGR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Codice catalogo BOSSBS-0984R-CY7
Nome del fornitore:  Bioss
Anti-LHCGR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Codice catalogo BOSSBS-0984R-CY7
Nome del fornitore:  Bioss

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Luteinizing Hormone/choriogonadotropin Receptor
  • Simbolo dell'antigene:
    LHCGR
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Cy7®
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Rat,
    Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    liquid
  • ID gene:
    16867
  • Sinomini antigene:
    ULG5|LCGR|LH/CG-R|LHR|HHG|LSH-R|LHRHR|LH/CGR|LGR2
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4°C for 12 months
  • Concentrazione:
    1 μg/μl
  • Temperatura di spedizione:
    4°C
  • Immunogeno:
    552-574/700
  • Purificazione:
    Purified by Protein A
  • Conf:
    100 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Receptor for lutropin-choriogonadotropic hormone. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LHCGR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat