Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Certificates
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
7 varianti
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Accuratezza pH
    Tipo di tampone pH
    Temperatura di riferimento
    Tipo di conf.
    Pk Info
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 4,008
    ftalato
    25 °C
    Plastic bottle
    1×1 L
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 103.09
    SFr. 103.09
    1 * 1 L
       SFr. 103.09
  • 6,865
    fosfato
    25 °C
    Plastic bottle
    1×1 L
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 91.05
    SFr. 91.05
    1 * 1 L
       SFr. 91.05
  • 6,865
    fosfato
    25 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 L
    1 * 6 L - SFr. 539.53
    SFr. 539.53
    1 * 6 L
       SFr. 539.53
  • 7,413
    fosfato
    25 °C
    Plastic bottle
    1×1 L
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 104.81
    SFr. 104.81
    1 * 1 L
       SFr. 104.81
  • 9,180
    borato
    25 °C
    Plastic bottle
    1×1 L
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 103.57
    SFr. 103.57
    1 * 1 L
       SFr. 103.57
  • 9,180
    borato
    25 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 L
    1 * 6 L - SFr. 540.33
    SFr. 540.33
    1 * 6 L
       SFr. 540.33
  • 10.012
    ±.020
    Bicarbonate
    25 °C
    Plastic bottle
    1×500 ml
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 195.11
    SFr. 195.11
    1 * 500 mL
       SFr. 195.11