Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® Bioassist S
Cation exchange chromatography column, BioAssit S, Analitica, BioAssit S, PEEK, 1300 Å, 7 µm, 4,60 mm, 50 mm, Polymer
Katalognr. TOYO0019686
Anbieter: TOSOH Bioscience
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® Bioassist S
Katalognr. TOYO0019686
Anbieter: TOSOH Bioscience
Direkt zu
Product Details & Documents
TSK-Gel® BioAssist S polymer based packed PEEK columns are designed for the separation of large biomolecules. Suitable for use in HPLC, laboratory and semi-preparative applications.
- Very large pores of the column offers high capacity and resolution at a low column pressure drop
- Polymerisation technique is used for homogeneous distribution of ion exchange groups
- Novel bonded phase design provides high dynamic capacity
Technische Daten
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:7 µm
- Dimensioni pori:1300 Å
- Descrizione:Cation exchange chromatography column, BioAssit S
- Lunghezza:50 mm
- Colonna:PEEK
- Fase:BioAssit S
- Materiale d'imballaggio:Polymer
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..