Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP-NPR
Codice catalogo TOYO0013076
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:2,5 µm
- Dimensioni pori:-
- Descrizione:Cation exchange chromatography column, SP-NPR, nonporous
- Lunghezza:35 mm
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:SP-NPR
- Materiale d'imballaggio:Polymer
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
TSK-Gel® SP-NPR are polymer based stainless steel columns. These columns provide fast separations due to their small spherical particles.
- Nonporous columns
- Used in gene therapy research