Orders LinkContactUsLinkComponent
Baths and circulators, with KISS® controller
Baths and circulators, with KISS® controller
Nome del fornitore:   HUBER
Baths and circulators, with KISS® controller
Nome del fornitore:  HUBER
Certificates
Baths and circulators, with KISS® controller
Baths and circulators, with KISS® controller
12 varianti
Product Details & Documents
Heating circulation bath thermostats with either polycarbonate or stainless steel baths, which are simple to use and are suitable for a variety of applications such as: Sample temperature control, analysis, materials testing or checking food. The units offer high temperature stability and are fitted with over-temperature and low level protection suitable for Safety Class III/FL (DIN 12876) for use with flammable fluids. A powerful pressure/suction pump ensures optimum circulation and temperature homogenity in the bath and also allows temperature control of externally attached applications using a pump adapter (accessory).
  • Large temperature display
  • LED indicators for pump, cooling and heating
  • Simple operation with menu navigation
  • Auto start function for power failure
The KISS controller combines state-of-the-art technology with simple operation and stylish design. KISS models are suitable for routine tasks in research and industry and are convincing as practice oriented basic equipment. The optional PT100 sensor connection is available to display (not control) e.g. of the process temperature (only available factory fitted, at an additional charge).
Maximum pump capacities: 14 L/min, 250 mbar pressure, 10, 5 L/min, 170 mbar suction.
Certifications: Complies to safety class III/FL (DIN 12876).
Informazioni per l'ordine: Accessories included. There are also some optional accessories.
Product Family Options
With polycarbonate bath
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Range di temperatura
    Cost. temp.
    Potenza di riscaldamento
    Capacità
    Bagno L×P×A
    L×P×A
    Peso
    Disponibilità
    Price
  • KISS 104A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    4 L
    Ø 25/150 mm
    147×234×329 mm
    5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’910.00
    SFr. 2’910.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’910.00
  • KISS 106A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    6 L
    130×110×150 mm
    147×307×330 mm
    5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’170.00
    SFr. 2’170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’170.00
  • KISS 108A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    8 L
    130×210×150 mm
    147×407×330 mm
    6 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’210.00
    SFr. 2’210.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’210.00
  • KISS 110A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    10 L
    130×310×150 mm
    147×507×330 mm
    6 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’260.00
    SFr. 2’260.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’260.00
  • KISS 112A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    15 L
    275×161×150 mm
    333×360×335 mm
    8 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’540.00
    SFr. 2’540.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’540.00
  • KISS 118A
    (15)25...100 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    18 L
    275×321×150 mm
    333×520×335 mm
    8 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’630.00
    SFr. 2’630.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’630.00
With stainless steel bath
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Range di temperatura
    Cost. temp.
    Potenza di riscaldamento
    Capacità
    Bagno L×P×A
    L×P×A
    Peso
    Disponibilità
    Price
  • KISS 205B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    5 L
    195×90×150 mm
    178×337×355 mm
    9 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’370.00
    SFr. 3’370.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’370.00
  • KISS 208B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    8,5 L
    230×127×150 mm
    290×350×375 mm
    10 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’500.00
    SFr. 2’500.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’500.00
  • KISS 212B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    12 L
    290×152×150 mm
    350×375×375 mm
    11
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’680.00
    SFr. 2’680.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’680.00
  • KISS 215B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    15 L
    290×152×200 mm
    350×375×425 mm
    12 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’800.00
    SFr. 2’800.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’800.00
  • KISS 220B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    20 L
    290×329×150 mm
    350×555×375 mm
    14 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’870.00
    SFr. 2’870.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’870.00
  • KISS 225B
    (−30)25...200 °C
    ±0,05 °C
    1,5 - 2,1 kW
    25 L
    290×329×200 mm
    350×555×425 mm
    16
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’070.00
    SFr. 3’070.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’070.00