Orders LinkContactUsLinkComponent
Collettore per microbiologia
Rampa a 3 posizioni
  516-1038
Collettore per microbiologia
  516-1038
Collettore per microbiologia
Collettore per microbiologia
Rampa a 3 posizioni
SFr. 2’410.00
1 * 1 ST
La rampa per microbiologia con design modulare consente di ottimizzare le analisi senza alterare la pulizia.
  • Personalizzabile per adattarsi a lavoro, area di prova e autoclave
  • Adattatori a scorrimento per l'uso di qualsiasi dispositivo per microbiologia Pall sullo stesso collettore
  • Azionamento a destra o sinistra
Con un collettore a 3 posizioni e un dispositivo di accoppiamento, è possibile aggiungere un ulteriore collettore per creare un collettore a 6 posizioni. È possibile elaborare un programma di manutenzione preventiva per evitare ritardi nelle analisi critiche.
Sono necessari adattatori, che devono essere ordinati separatamente.
Adattatore MicroFunnel™ Ideale per MicroFunnel™ST, MicroFunnel™ Plus e dispositivi MicroCheck®Adattatori per imbuti Sentino®: Ideali per imbuti filtranti Sentino® Adattatori standard: Ideali per gli imbuti filtanti magnetici Sentino®Adattatori standard allungati. Ideali per imbuti magnetici filtranti.
 : il collettore per microbiologia viene fornito come set con rampa a
3 posizioni, 3 valvole del collettore, 1 tappo e 1 tappo portagomma. Sono disponibili diversi
adattatori e dispositivi di raccordo. Sono necessari adattatori, che devono essere ordinati
separatamente.
  • Descrizione:
    Rampa a 3 posizioni
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 516-1037
    Kit o-Ring
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
  •  
    Descrizione
  • 516-1039
    Adattatore MicroFunnel™
    1 * 3 ST - SFr. 472.00
  •  
    Descrizione
  • 516-1040
    Adattatore per imbuto Sentino®
    1 * 3 ST - SFr. 587.00
  •  
    Descrizione
  • 516-1041
    Adattatore standard
    1 * 3 ST - SFr. 405.00
  •  
    Descrizione
  • 516-1042
    Accoppiatore per rampa
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
  •  
    Descrizione
  • 516-1043
    Valvole per rampa
    1 * 1 ST - SFr. 452.00
  •  
    Descrizione
  • 516-1044
    Adattatore standard allungato
    1 * 3 ST - SFr. 548.00
  •  
    Descrizione
  • PALL4887
    Manifold 127/406,4 mm hose barb end cap
    1 * 1 ST - SFr. 373.00
  •  
    Descrizione
  • PALL4967-N
    Manifold 76,2/203,2 mm hose barb end cap
    1 * 1 ST - SFr. 373.00
  •  
    Descrizione
  • PALL4899
    Standard end cap
    1 * 1 ST - SFr. 292.00