Soldering tweezers
Codice catalogo 232-1919
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Specifiche
- Tipo:Fine, curved tip
- Lunghezza:160 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
- Resistant to corrosion
- Anti-magnetic