Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays
Instrument trays
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Instrument trays
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
Instrument trays
Instrument trays
4 varianti
Product Details & Documents
Made from 304 stainless steel.
  • Good chemical resistance, very good temperature resistance
  • Crevice free design
  • High quality polished finish
Ideal for general laboratory use as well as for carrying surgical instruments, sampling tools etc.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 215×160×18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.30
    SFr. 26.30
    1 * 1 ST
       SFr. 26.30
  • 295×197×18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • 395×275×11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 61.70
    SFr. 61.70
    1 * 1 ST
       SFr. 61.70
  • 490×320×15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 93.60
    SFr. 93.60
    1 * 1 ST
       SFr. 93.60