These compressor cooled incubators with forced air convection feature a stainless steel inner chamber and a powder coated sheet exterior. The IL 68R has an external glass door, the IL 150R/250R models have a solid outer door and internal glass door. All models have an internal LED light, 30 mm access port, real time clock, internal electrical socket, internal memory (up to 2046 data records) and USB interface (at rear) for downloading data to a PC.
- Controller a microprocessore con display grafico LCD per la memorizzazione di max. 3X programmi a sei segmenti
- Range di temperatura da +3 a 70 °C
- IL 150R sono impilabili senza kit di impilamento aggiuntivo
All Standard models have the following safety features:
*Adjustable over- and under-temperature safety thermostat Class 3.3 protects the samples and the incubator
*Power failure control system, audible and visual temperature alarm
*Temperature sensor fail alarm
*Door lock and open door alarm
*Auto-diagnostic function
- Catalog No:
- 390-0729
- 390-0728
- Modello:
- IL 150R
- IL 68R
- Oscillazione della temperatura (tempo):
- ±0,2 °C @ 37 °C
- ±0,1 °C @ 37 °C
- Variazione della temperatura (spaziale):
- ±0,8 °C @ 37 °C
- ±0,3 °C @ 37 °C
- Range di temperatura:
- +3…70 °C
- +3…70 °C
- Capacità:
- 143 L
- 68 L
- Max. capacita della camera:
- 30 kg
- 20 kg
- Tipo di circolazione:
- Convezione forzata
- Convezione forzata
- Consumo energetico nominale:
- 250 W
- 250 W
- Peso:
- 68 kg
- 41 kg
- Ripiani forniti (max.):
- 3 (4)
- 2 (2)
- Carico max. per ripiano:
- 10 kg
- 10 kg
- Dimensioni interne L×P×A:
- 520×410×660 mm
- 470×300×430 mm
- Est. L×P×A:
- 620×650×860 mm
- 570×680×600 mm