Screw thread vial convenience kits
Convenience kit, without writing patch, 4,00 ml, Flat bottom, 15×45 mm, Vetro, trasparente, Yes, Open-top, 8,5 mm hole, 13-425, PP, nero, Red PTFE/White silicone
Codice catalogo NSCAC4015-88
Nome del fornitore: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Screw thread vial convenience kits
Codice catalogo NSCAC4015-88
Nome del fornitore: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
These convenience vial kits contain caps with pre-inserted septa that are not attached to vials.
- Dust-free
- Unassembled vial kit
: These kits include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
: Packaged in polybags.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:13-425
- Ø×A:15×45 mm
- Setto:Red PTFE/White silicone
- Capacità:4,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Convenience kit, without writing patch
- Materiale:Vetro
- Seq:02
- Tipologia tappo:Open-top, 8,5 mm hole
- Colore tappo:nero
- Fondo:Flat bottom