Volumetric Flasks, Class A, Glass
Codice catalogo QLAAVOLFLK-09
Nome del fornitore: QUALITY LAB ACCESSORIES
Specifiche
- Capacità:900 ml
- Seq:02
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These volumetric flasks are Class A calibrated to contain and to deliver.
- Both 20 and 37 °C flasks are available
Can be used in all dissolution applications.