ContactUsLinkComponent
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Codice catalogo LBCP3505300
Nome del fornitore:  LABCONCO
undefined
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Codice catalogo LBCP3505300
Nome del fornitore:  LABCONCO
Specifiche
  • Capacità:
    100 ml
  • Descrizione:
    Beakers for Goldfisch fat extractor
  • Altezza:
    83 mm
  • Conf:
    6
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Beakers specifically designed for the Goldfisch Fat Extractor. Thick-walled borosilicate glass with flanged and ground tops to facilitate connection to the condenser.