J.T.Baker®, processori per colonne in vetro SPE
Katalognr. 7520-94
Supplier: Avantor
Specifications
- Descrizione:Processore per colonne SPE-12G
- Seq:01
- Conf:1
Specifications
About this item
I processori per colonne SPE-12G in PTFE sono camere per vuoto in PTFE appositamente progettate che consentono di eseguire 12 campioni simultaneamente. Questo offre la flessibilità di processare dispositivi SPE di diverse altezze, diametri o formati durante lo stesso esperimento. Include una camera per vuoto in vetro borosilicato, un coperchio in poliammide di colore bianco che include 12 connettori Luer in PTFE, tappi (12) per il coperchio, una guarnizione in PE, 12 rubinetti d'arresto Luer in PP e un set di rack di raccolta campioni in PTFE.
Delivery: Fornito con ripiani regolabili in altezza, un gruppo misuratore/regolatore di vuoto in PTFE e un manuale per l’uso.