ContactUsLinkComponent
Orion™ Star A122 Conductivity/TDS/°C Meters, Handheld
undefined
Orion™ Star A122 Conductivity/TDS/°C Meters, Handheld
  • Catalog No:
  • 663-0210
  • 663-0211
  • Modello:
  • A122
  • A122
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0,1 µS/cm - 200 mS/cm
  • 0,1 µS/cm - 200 mS/cm
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,01 μS minimum, auto ranging up to 3 significant digits
  • 0,01 μS minimum, auto ranging up to 3 significant digits
  • Precisione della conducibilità:
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • Costante di cella di conducibilità:
  • 0,001...10 cm-1
  • 0,001...10 cm-1
  • Calibrazione della conducibilità:
  • 1 point
  • 1 point
  • Temperatura di riferimento della conducibilità:
  • 20/25 °C
  • 20/25 °C
  • TDS - risoluzione:
  • 1 - 19,999 mg/L
  • 1 - 19,999 mg/L
  • TDS - accuratezza:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - fattore di conversione:
  • Linear (0,02 to 9,99)
  • Linear (0,02 to 9,99)
  • Range di temperatura:
  • –5,0...+105,0 °C
  • –5,0...+105,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Calibrazione della temperatura:
  • 1 point temperature offset calibration
  • 1 point temperature offset calibration
  • Temperatura - compensazione:
  • Linear
  • Linear
  • Capacità della memoria:
  • 50
  • 50
  • Datalog - funzione di registrazione:
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Interfacce:
  • 8-pin mini-DIN (conductivity sensor with built-in temperature)
  • 8-pin mini-DIN (conductivity sensor with built-in temperature)
  • Uscite:
  • None
  • None
  • Ingresso:
  • 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature)
  • 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature)
  • Durata batteria:
  • 2000 hr.
  • 2000 hr.
  • Tipo di batteria:
  • 4×AA (included)
  • 4×AA (included)
  • Alimentazione:
  • 4 AA batteries (included) or universal AC adapter (sold separately)
  • 4 AA batteries (included) or universal AC adapter (sold separately)
  • Sonda:
  • Conductivity sensor (purchase separately)
  • Conductivity sensor (includes 011050MD Orion 2-cell conductivity sensor)
  • Punti di calibrazione:
  • 1
  • 1
  • Calibrazione:
  • Conductivity and temperature
  • Conductivity and temperature
  • Display:
  • LCD
  • LCD
  • Lingue:
  • English
  • English
  • Conformità:
  • IP 67
  • IP 67
  • Capacità memoria:
  • Non-volatile memory preserves log and settings
  • Non-volatile memory preserves log and settings
  • Dimensioni:
  • 24×10×6,5 cm (9,5×3,9×2,6")
  • 24×10×6,5 cm (9,5×3,9×2,6")
  • L×P×A:
  • 100×240×650 mm
  • 100×240×650 mm
  • Peso:
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg
Conductivity cells
Frequently Bought Together