Dissolved oxygen, reagent set
Dissolved oxygen reagent set, including burette,
1 - 10 mg/l O2, Winkler, 300 ml, 100, 1 SET
1 - 10 mg/l O2, Winkler, 300 ml, 100, 1 SET
Codice catalogo HACH2351400
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
For determination of dissolved oxygen by the Winkler method (azide modification) and buret titration.
Specifiche
Specifiche
- Metodo chimico:Winkler
- Conf:1 SET
- Descrizione:Dissolved oxygen reagent set, including burette
- Dimensione del campione:300 ml
- Test per kit:100
- Range di misura:<br />1 - 10 mg/l O<sub>2</sub>