Orders LinkContactUsLinkComponent
Ascorbic acid titrant soluzione
Dropping bottle, marked, 100 mL
Codice catalogo HACH2308232
Irritante
Nome del fornitore:   Hach
Ascorbic acid titrant soluzione
Codice catalogo HACH2308232
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Ascorbic acid titrant soluzione
Ascorbic acid titrant soluzione
Dropping bottle, marked, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 55.10
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
This titrant is used for the determination of ascorbic acid in juice based beverages, by drop-count titration.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Dropping bottle, marked
  • Conf:
    100 mL
Specifiche