ContactUsLinkComponent
Chlorine water ∼0,4% Cl saturated solution USP Chlorine Test Solution
Corrosivo
Irritante
Chlorine water ∼0,4% Cl saturated solution USP Chlorine Test Solution
Codice catalogo SPCMC-205-500ML
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  
Corrosivo
Irritante
Chlorine water ∼0,4% Cl saturated solution USP Chlorine Test Solution
Codice catalogo SPCMC-205-500ML
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
UN:1760
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
Numero CAS:7782-50-5