Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, pH range 4 - 10, 1
Codice catalogo HACH990100
Nome del fornitore:   Hach
Colour disc, wide-range pH
Codice catalogo HACH990100
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, pH range 4 - 10, 1
Numero CAS:  
Price
176.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The most accurate visual test kit method for simple and economical measurement of pH with fast and accurate comparisons.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Colour disc, pH range 4 - 10
Specifiche