Orders LinkContactUsLinkComponent
Siringhe per microvolume 5 µl
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
Siringhe per microvolume 5 µl
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
Certificates
Siringhe per microvolume 5 µl
7 varianti
Product Details & Documents
These are plunger-in-barrel syringes. Each plunger is individually fitted for each microsyringe for perfect sealing.
  • Longer life
  • Superior performance and robustness
  • Reduced carryover
Plunger protection incorporates a plunger protection guide and plunger button reinforcement to minimise the risk of bent plungers.
Guided plunger microvolume syringes have an extended barrel and reinforced plunger that provides additional protection.
* SuperfleX, con stantuffo flessibile. SuperfleX microvolume syringes use a super elastic alloy plunger that will not bend or kink.
Product Family Options
Ago fisso, diametro esterno del cilindro 6,5 mm
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Volume
    Lunghezza
    Ø est
    Tipo punta
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Tagliata
    5F
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 65.70
    SFr. 65.70
    1 * 1 ST
       SFr. 65.70
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Tagliata
    5FX *
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 1 ST
       SFr. 148.00
Ago fisso con stantuffo guidato, diametro esterno del cilindro 8 mm
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Volume
    Lunghezza
    Ø est
    Tipo punta
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Tagliata
    5F-GP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 1 ST
       SFr. 134.00
Ago rimovibile, diametro esterno del cilindro 6,5 mm
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Volume
    Lunghezza
    Ø est
    Tipo punta
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Tagliata
    5R
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.50
    SFr. 84.50
    1 * 1 ST
       SFr. 84.50
Ago rimovibile con stantuffo guidato, diametro esterno del cilindro 8 mm
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Volume
    Lunghezza
    Ø est
    Tipo punta
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Tagliata
    5R-GP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 163.00
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    smussata
    5R-GPS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 1 ST
       SFr. 146.00
  • 26
    5 µl
    50 mm
    0,47 mm
    Bevelled
    5R-GP (Calibrated)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 381.00
    SFr. 381.00
    1 * 1 ST
       SFr. 381.00
Aghi di ricambio per siringhe ad ago rimovibile da 5 µl
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo punta
    Gauge
    Tipo
    Ø est
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • conica
    23
    N5-5/0.63C
    0,63 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 58.80
    SFr. 58.80
    1 * 2 ST
       SFr. 58.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo punta
    Gauge
    Tipo
    Ø est
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Tagliata
    26
    N5-5
    0,47 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 63.70
    SFr. 63.70
    1 * 5 ST
       SFr. 63.70