Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Becher, monouso
VWR®, Becher, monouso
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Becher, monouso
VWR®, Becher, monouso
8 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, semitrasparenti.
  • Graduazione in rilievo
  • Con scanalature, per un impilamento agevole
  • Autoclavabili a 121 °C
  • Con beccuccio
Becher economico di elevata qualità per le attività quotidiane. Ideale per uso generico di laboratorio.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Product Information
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Range di gradazione
    Availability
    Price
  • 15 ml
    38 mm
    37 mm
    5 - 15 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 22.60
    SFr. 22.60
    1 * 100 ST
       SFr. 22.60
  • 30 ml
    44 mm
    46 mm
    5 - 30 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 28.80
    SFr. 28.80
    1 * 100 ST
       SFr. 28.80
  • 50 ml
    52 mm
    52 mm
    5 - 50 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.50
    SFr. 33.50
    1 * 100 ST
       SFr. 33.50
  • 100 ml
    62 mm
    64 mm
    5 - 100 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 42.80
    SFr. 42.80
    1 * 100 ST
       SFr. 42.80
  • 150 ml
    79 mm
    70 mm
    5 - 150 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 100 ST
       SFr. 55.90
  • 250 ml
    90 mm
    80 mm
    10 - 250 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 33.30
    SFr. 33.30
    1 * 50 ST
       SFr. 33.30
  • 400 ml
    111 mm
    96 mm
    25 - 400 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 44.80
    SFr. 44.80
    1 * 50 ST
       SFr. 44.80
  • 600 ml
    124 mm
    107 mm
    25 - 600 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 30.20
    SFr. 30.20
    1 * 25 ST
       SFr. 30.20