Orders LinkContactUsLinkComponent
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Codice catalogo QVFLGSG0107303
Nome del fornitore:   QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
Codice catalogo QVFLGSG0107303
Nome del fornitore:  QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Lunghezza mantello:
    400 mm
  • Cono femmina:
    29/32 NS