Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate) | Avantor
Tween® 20 (Polysorbate)
500 mL
Katalognr. ICNA11TWEEN201
Anbieter:   MP Biomedicals
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalognr. ICNA11TWEEN201
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS Nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
500 mL
CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
SFr. 90.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
TWEEN 20 is a nonionic detergent widely used in biochemical applications, such as emulsifying agents for the preparation of stable oil-inwater emulsions. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins. TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%.
TWEEN 20 is a polyoxyethylene sorbitol ester.
Typical Working Concentration:
Extraction of membrane-bound proteins: 2%; blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%; lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%.
  • Research grade
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Lagertemperatur:Ambiente
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Conf:
    500 mL
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..