Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarosio, basic first
Agarosio, basic first
Nome del fornitore:   MP Biomedicals
Agarosio, basic first
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificates
Agarosio, basic first
Agarosio, basic first
2 varianti
Product Details & Documents
Basic agarose premier is ideal for routine rapid separation of DNA and RNA fragments as well as PCR products, the preparation of plasmids, and for screening, cloning and blotting techniques.
Agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
  • Numero CAS:9012-36-6
  • Numero MDL:MFCD00081294
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 96.90
    SFr. 96.90
    1 * 100 g
       SFr. 96.90
  • 500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 459.00
    SFr. 459.00
    1 * 500 g
       SFr. 459.00