ContactUsLinkComponent
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificati
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificati
Specifiche
  • CAS No.:
    9002-07-7
  • Sorgente luminosa:
    Pancreas
  • Specie:
    Pig
  • Condizioni di conservazione:
    +4 °C
  • Forma:
    Off-white powder
  • Nome dell'enzima:
    Trypsin
  • Attività enzimatica:
    >250 USP u/mg
  • Sinonimi degli enzimi:
    Parenzymol, Parenzyme, Tryptar, Trypure, U-4858
  • Peso molecolare:
    24000
  • pH:
    ~8,0 (Optimum) (Lit.)
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together