Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Codice catalogo ICNA0210097880
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 AU
- CAS No.:9025-82-5
- Specie:Crotalus adamanteus
- Condizioni di conservazione:−20 °C
- Nome dell'enzima:Phosphodiesterase I
- Peso molecolare:115,000
- pH:Optimum pH=9.8 to 10.4.5(Lit.)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Lyophilised in vials containing approximately 5 mg dry wt. and at least 100 units/vial (20 to 40 units/mg dry wt.).
Unit definition: One unit hydrolyses 1 µmole of p-nitrophenyl thymidine-5-phosphate per minute at pH 8,9 and 25 °C
pH: optimum pH=9,8 to 10,4.5 (Lit.)