Alluminio ossido neutro, MP EcoChrom™ H15152
Codice catalogo ICNA0204654
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 kg
- Seq:4553
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:101.96 g/mol
Densità:3.94 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:1344-28-1
Formula:Al₂O₃
Numero MDL:MFCD00003424