Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket acidity meter, PAL-S
Pocket acidity meter, PAL-S
Pocket acidity meter for sugars in dairy products, 0 − 93 °Bx, ±0,1 °Bx, 0,1 °Bx
Codice catalogo 635-0676
Nome del fornitore:   Atago
Pocket acidity meter, PAL-S
Codice catalogo 635-0676
Nome del fornitore:  Atago
Pocket acidity meter, PAL-S
Pocket acidity meter, PAL-S
Pocket acidity meter for sugars in dairy products, 0 − 93 °Bx, ±0,1 °Bx, 0,1 °Bx
Price
SFr. 699.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This PAL-S meter with special scale is a pocket instrument delivering rapid results.
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Specifiche
  • Range di misura:
    0 − 93 °Bx
  • Risoluzione:
    0,1 °Bx
  • Descrizione:
    Pocket acidity meter for sugars in dairy products
  • Precisione:
    ±0,1 °Bx
  • Cat. No.:
    635-0676
  • Elettrico:
    2× AAA batteries
  • Peso:
    100 g
  • Modello:
    PAL series
  • Dimensione del campione:
    0,3 ml
  • L×P×A:
    55×31×109 mm
  • Tempo di risposta:
    3 seconds