Hydrometer for hydrochloride acid
Catalog # AMARH860630
Anbieter: Amarell
Technische Daten
- Descrizione:Hydrometer for hydrochloride acid (HCl)
- Lunghezza:270 mm
- Seq:04
- Divisione:1 %
- Conf:1
- Range di misura:0 - 39 %
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hydrometer (areometer) for hydrochloride acid (HCl).