Orders LinkContactUsLinkComponent
Blow lamps
Blow lamps
Blow lamp with 3 valves, Natural gas
Codice catalogo JUCHVL01621E
Nome del fornitore:   JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Blow lamps
Codice catalogo JUCHVL01621E
Nome del fornitore:  JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Blow lamps
Blow lamps
Blow lamp with 3 valves, Natural gas
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
With three valves.
Height: 170 mm
Weight: 1475 g
Specifiche
  • Descrizione:
    Blow lamp with 3 valves
  • Seq:
    01
  • Per:
    Natural gas