Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
Urease
Urease
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 1.08489.0005
  • 1.08489.0025
  • Nome dell'enzima:
  • Urease
  • Urease
  • Forma:
  • Light yellow lyophilized powder
  • Light yellow lyophilized powder
  • Attività enzimatica:
  • ≥3.0 u/mg
  • ≥3.0 u/mg
  • pH:
  • 6 - 7
  • 6 - 7
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 299.00
    SFr. 299.00
    1 * 5 g
       SFr. 299.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.08489.0005
    Nome dell'enzima
    Urease
    Forma
    Light yellow lyophilized powder
    Attività enzimatica
    ≥3.0 u/mg
    pH
    6 - 7
  • 25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 926.00
    SFr. 926.00
    1 * 25 g
       SFr. 926.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.08489.0025
    Nome dell'enzima
    Urease
    Forma
    Light yellow lyophilized powder
    Attività enzimatica
    ≥3.0 u/mg
    pH
    6 - 7