ContactUsLinkComponent
Membrane filters, nylon, Whatman™
Membrane filters, nylon, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificati
undefined
Membrane filters, nylon, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Specifiche
  • Catalog No:
  • 514-0108
  • 516-1746
  • 514-0107
  • 514-0774
  • 514-0773
  • 516-1744
  • 514-0571
  • 514-0950
  • 514-0570
  • 514-0951
  • Diametro dei pori:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,80 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 1,00 µm
  • Spessore:
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 137 - 200 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >180 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • Temperatura massima:
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C