ContactUsLinkComponent
Membrane filters, cellulose acetate, Whatman™
Membrane filters, cellulose acetate, Whatman™
Certificates
undefined
Membrane filters, cellulose acetate, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-5016
  • 516-5019
  • 514-2362
  • 514-0103
  • 514-2353
  • 514-2363
  • 514-2322
  • 516-5020
  • 514-2350
  • 516-5015
  • 516-5018
  • 514-2365
  • 514-2351
  • 514-2354
  • 514-2352
  • 514-0100
  • 514-0769
  • 514-0770
  • 514-2361
  • Tipo:
  • OE 67
  • OE 66
  • OE 66
  • WCA
  • OE 67
  • OE 66
  • ST 69
  • OE 66
  • OE 67
  • OE 67
  • OE 66
  • OE 66
  • OE 67
  • OE 67
  • OE 67
  • ST 68
  • WCA
  • WCA
  • OE 66
  • Diametro dei pori:
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 1,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • Spessore:
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 140 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 140 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • 115 µm
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 16 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 12 s/100 ml/12,5 cm²
  • 26 s/100 ml/12,5 cm²
  • Portata d'aria:
  • 25 ml/min/cm² (3 mbar)
  • 25 ml/min/cm² (3 mbar)
  • 25 ml/min/cm² (3 mbar)
  • 25 ml/min/cm² (3 mbar)
  • 25 ml/min/cm² (3 mbar)
  • Temperatura massima:
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together