ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
bianco, 42 - 46
Codice catalogo ANSEWH20B-00407-00
Nome del fornitore: Ansell
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
Codice catalogo ANSEWH20B-00407-00
Nome del fornitore: Ansell
Vai a
Product Details & Documents
These ESD overboots are made from a microporous polyethylene film with a non woven inner layer.
- Tie fastening
- Elastic to top of boot
- Bound seams
- ESD PVC sole
- Fit shoe size 42 - 46
Specifiche
- Taglia scarpe:42 - 46
- Colore:bianco
- Cat. No.:ANSEWH20B-00407-00
- Applicazioni per abiti:Pharmaceutical|Electronics/semi-conductor