Anti-IGLC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLC/1738]
Catalog # ABNOMAB14566
Supplier: Abnova
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Native purified human Lambda Light Chain
- Simbolo dell'antigene:IGLC1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:LLC/1738
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Forma:Liquid
- ID gene:3537
- Tampone di conservazione:In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
- Temperatura di conservazione:Store at 4° C.
- Immunogeno:Native purified human Lambda Light Chain.
- Purificazione:Protein A/G purification
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Specifications
About this item
Mouse monoclonal antibody raised against native human Lambda Light Chain .
Type: Primary
Antigen: IGLC1
Clonality: Monoclonal
Clone: LLC/1738
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human