Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP33 printers, type B-424
Nome del fornitore:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-424
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Labels for BBP33 printers, type B-424
Labels for BBP33 printers, type B-424
8 varianti
Product Details & Documents
These paper labels are used for general identification and have a matt finish.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Modello
    Materiale
    Adesivo
    Printing method
    Colore
    Stampante
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • BRDY143086
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-17-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    50,0×25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 55.10 SFr.
    55.10 SFr.
    1 * 1.500 ST
       55.10 SFr.
  • BRDY133883
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-53-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    50,8×12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 61.30 SFr.
    61.30 SFr.
    1 * 2.500 ST
       61.30 SFr.
  • BRDY143069
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-25-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    50,8×25,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - 146.00 SFr.
    146.00 SFr.
    1 * 350 ST
       146.00 SFr.
  • BRDY133964
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-7-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    69,9×31,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 50.80 SFr.
    50.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       50.80 SFr.
  • BRDY143080
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-18-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    76,0×25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 82.80 SFr.
    82.80 SFr.
    1 * 1.500 ST
       82.80 SFr.
  • BRDY143070
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-19-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    76,0×50,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 55.10 SFr.
    55.10 SFr.
    1 * 500 ST
       55.10 SFr.
  • BRDY133832
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-20-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    76,2×127 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 70.40 SFr.
    70.40 SFr.
    1 * 250 ST
       70.40 SFr.
  • BRDY133894
    Printer labels for general identification
    Printer labels for general identification
    B-424
    B33-55-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    BBP33
    101,6×50,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 750 ST
    1 * 750 ST - 87.60 SFr.
    87.60 SFr.
    1 * 750 ST
       87.60 SFr.