Orders LinkContactUsLinkComponent
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
La tecnologia di riempimento colonna si basa su una combinazione di aspirazione sottovuoto con conseguente compressione del letto della colonna, in modo da offrire un riempimento stabile. Per generare il vuoto viene utilizzata una pompa convenzionale a getto d'acqua. Il composto liquido assorbente viene aspirato nella colonna tramite un serbatoio integrato applicando una leggera pressione sull'estremità inferiore della colonna.
  • Regolazione precisa del volume o dell'altezza del letto assorbente desiderati
  • Determinazione facilitata della geometria della colonna
  • Passaggio diretto semplificato dalla scala analitica a quella preparativa
Stativo NW25
Altezza min/max complessiva: 185/220 mm
Pressione di esercizio max: 200 bar
Stativo NW50
Altezza min/max complessiva: 185/220 mm
Pressione di esercizio max: 100 bar
Stativo NW100
Altezza min/max complessiva: 295/350 mm
Pressione di esercizio max: 100 bar
Max. working pressure: 200 bar
Product Family Options
Stativo NW25
  • Descrizione
    Ø int.
    Lunghezza
  • Supporto setto poroso per pistone di compressione (incluso in 556-0017)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 475.00
    SFr. 475.00
    1 * 1 ST
       SFr. 475.00
  • Anello di tenuta per pistone di compressione (incluso in 556-0017)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 172.00
    SFr. 172.00
    1 * 1 ST
       SFr. 172.00
  • Set guarnizioni (flangia superiore) per supporto guarnizioni NW25 (incluso in 556-0017)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 246.00
    SFr. 246.00
    1 * 1 ST
       SFr. 246.00
  • Set connessione PEEK per NW25 e NW50
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 239.00
    SFr. 239.00
    1 * 5 ST
       SFr. 239.00
  • Supporto idraulico
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’950.00
    SFr. 6’950.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’950.00
  • Stativo per colonne NW25 e NW50
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
    SFr. 1’930.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’930.00
  • Confezione di provette Ø int. 25 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 485.00
    SFr. 485.00
    1 * 1 ST
       SFr. 485.00
  • Tubo colonna completo senza idraulica
    25,00 mm
    155 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’100.00
    SFr. 6’100.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’100.00
  • Provetta per colonna
    25,00 mm
    165 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’060.00
    SFr. 1’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’060.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    25,00 mm
    200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’360.00
    SFr. 3’360.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’360.00
  • Colonna con camicia di controllo temperatura
    25,00 mm
    200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’080.00
    SFr. 9’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’080.00
  • Supporto guarnizioni NW25 completo di supporto idraulico
    25,00 mm
    260 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15’060.00
    SFr. 15’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 15’060.00
  • Tubo colonna completo senza idraulica
    25,00 mm
    260 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’970.00
    SFr. 6’970.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’970.00
  • Tubo colonna completo con rivestimento controllo temperatura senza supporto idraulico
    25,00 mm
    260 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’310.00
    SFr. 9’310.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’310.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    25,00 mm
    260 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’390.00
    SFr. 3’390.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’390.00
  • Supporto guarnizioni NW25 completo di supporto idraulico
    25,00 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’700.00
    SFr. 14’700.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’700.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    25,00 mm
    340 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’740.00
    SFr. 3’740.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’740.00
  • Colonna
    25,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8’490.00
    SFr. 8’490.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8’490.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    25,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11’190.00
    SFr. 11’190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 11’190.00
  • Supporto guarnizioni NW25 completo di supporto idraulico
    25,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16’040.00
    SFr. 16’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 16’040.00
Stativo NW50
  • Descrizione
    Ø int.
    Lunghezza
  • Set di raccordi per supporto guarnizioni NW50 (incluso in 556-0006 e 556-0011)
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 819.00
    SFr. 819.00
    1 * 1 ST
       SFr. 819.00
  • Supporto setto poroso per pistone di compressione (incluso in 556-0006 e 556-0011)
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 467.00
    SFr. 467.00
    1 * 1 ST
       SFr. 467.00
  • Anello di tenuta, 50 mm (incluso in 556-0006 e 556-0011)
    — mm
    — mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 289.00
    SFr. 289.00
    1 * 2 ST
       SFr. 289.00
  • Set guarnizioni (flangia superiore) (incluso in 556-0006 e 556-0011)
    — mm
    — mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 515.00
    SFr. 515.00
    1 * 2 ST
       SFr. 515.00
  • Flangia superiore tubo colonna completo con tenuta a vite senza supporto idraulico
    50,00 mm
    155 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’200.00
    SFr. 6’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’200.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    155 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
    SFr. 1’210.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’210.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    50,00 mm
    200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’570.00
    SFr. 3’570.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’570.00
  • Colonna con camicia di controllo temperatura e sistema di chiusura a catenella
    50,00 mm
    200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11’720.00
    SFr. 11’720.00
    1 * 1 ST
       SFr. 11’720.00
  • Flangia superiore supporto guarnizioni completo NW50 con tenuta a vite, incl. supporto idraulico
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’620.00
    SFr. 14’620.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’620.00
  • Flangia superiore tubo colonna completo con tenuta a vite senza supporto idraulico
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7’240.00
    SFr. 7’240.00
    1 * 1 ST
       SFr. 7’240.00
  • Supporto guarnizioni completo NW50 con catena flangia superiore bullonata , incl. supporto idraulico
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 18’110.00
    SFr. 18’110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 18’110.00
  • Tubo colonna completo con catena flangia superiore bullonata senza supporto idraulico
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’500.00
    SFr. 9’500.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’500.00
  • Tubo colonna completo con rivestimento controllo temperatura e flangia superiore con tenuta a vite, senza supporto idraulico
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7’870.00
    SFr. 7’870.00
    1 * 1 ST
       SFr. 7’870.00
  • Complete column tube with temperature control jacket and top flange chain bolted without hydraulics
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’420.00
    SFr. 1’420.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’420.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    50,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’820.00
    SFr. 3’820.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’820.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’920.00
    SFr. 1’920.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’920.00
  • Colonna
    50,00 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 21’940.00
    SFr. 21’940.00
    1 * 1 ST
       SFr. 21’940.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’970.00
    SFr. 1’970.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’970.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’410.00
    SFr. 4’410.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’410.00
  • Colonna con camicia di controllo temperatura e sistema di chiusura a catenella
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12’940.00
    SFr. 12’940.00
    1 * 1 ST
       SFr. 12’940.00
  • Colonna con sistema di chiusura a catenella
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10’720.00
    SFr. 10’720.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10’720.00
  • Colonna
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8’690.00
    SFr. 8’690.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8’690.00
  • Colonna con camicia di controllo temperatura
    50,00 mm
    350 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11’340.00
    SFr. 11’340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 11’340.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’070.00
    SFr. 3’070.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’070.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    50,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’620.00
    SFr. 4’620.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’620.00
  • Colonna
    50,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’160.00
    SFr. 9’160.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’160.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    500 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’150.00
    SFr. 4’150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’150.00
  • Colonna, 500 bar
    50,00 mm
    500 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10’000.00
    SFr. 10’000.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10’000.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    650 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’380.00
    SFr. 4’380.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’380.00
  • Provetta per colonna
    50,00 mm
    1000 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’590.00
    SFr. 6’590.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’590.00
Stativo NW100
  • Descrizione
    Ø int.
    Lunghezza
  • Supporto setto poroso per supporto guarnizioni NW100
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’130.00
    SFr. 3’130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’130.00
  • Anello di tenuta 100 mm
    — mm
    — mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 629.00
    SFr. 629.00
    1 * 2 ST
       SFr. 629.00
  • Set guarnizioni (flangia superiore), 1 setto poroso, 1 anello di PTFE, 1 piastra distribuzione
    — mm
    — mm
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 1 SET
       SFr. 1’170.00
  • Tubo di PTFE da 1,5 m x 1/4"" con rivestimento in acciaio inox"""
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 628.00
    SFr. 628.00
    1 * 1 ST
       SFr. 628.00
  • Set di o-ring per supporto setto poroso NW100
    — mm
    — mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 533.00
    SFr. 533.00
    1 * 1 ST
       SFr. 533.00
  • Flangia superiore tubo colonna completo con tenuta a vite senza supporto idraulico
    100,00 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49’500.00
    SFr. 49’500.00
    1 * 1 ST
       SFr. 49’500.00
  • Flangia superiore supporto guarnizioni completo NW100 con tenuta a vite, incl. supporto idraulico
    100,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63’370.00
    SFr. 63’370.00
    1 * 1 ST
       SFr. 63’370.00
  • Flangia superiore tubo colonna completo con tenuta a vite senza supporto idraulico
    100,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49’750.00
    SFr. 49’750.00
    1 * 1 ST
       SFr. 49’750.00
  • Tubo colonna completo con rivestimento controllo temperatura e flangia superiore con tenuta a vite, senza supporto idraulico
    100,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54’910.00
    SFr. 54’910.00
    1 * 1 ST
       SFr. 54’910.00
  • Provetta per colonna con camicia di controllo temperatura
    100,00 mm
    400 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13’010.00
    SFr. 13’010.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13’010.00