Orders LinkContactUsLinkComponent
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Nome del fornitore:   Quantabio
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Nome del fornitore:  Quantabio
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
La miscela SuperMix con concentrazione 2X è un assortimento di reazioni pronte all'uso e contiene tutti i componenti necessari eccetto i primer, le sonde e i templati. Questo sistema consente di superare i molteplici limiti delle miscele Master per PCR tradizionali, consentendo l'amplificazione non affetta da errore sistematico di fino a cinque sequenze target in un'unica provetta. L'occultamento di ampliconi a basso numero di copie da parte di target di riferimento con numero di copie più elevato durante l'amplificazione è un problema comune nella PCR multiplex. Ciò può deviare o mascherare la rappresentazione e la quantificazione delle sequenze target a basso numero di copie. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix offre una' elevata sensibilità paragonabile a quelle dei saggi mediante sonda in qPCR singleplex senza dover limitare o variare le concentrazioni dei primer.
Una componente chiave di questo supermix è la Taq DNA polimerasi AccuStart™ con anticorpi monoclonali che si legano alla polimerasi e la mantengono inattiva prima della fase di denaturazione iniziale della PCR. All'attivazione termica (2 minuti a 95 °C), gli anticorpi denaturano irreversibilmente, rilasciando la Taq DNA polimerasi completamente attiva e non modificata. Ciò consente l'estensione specifica ed efficace del primer con la comodità della preparazione della reazione a temperatura ambiente.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 733-1273
  • 733-2074
  • Applicazione:
  • Sonde qPCR
  • Sonde qPCR
  • Multiplexing:
  • Yes
  • Yes
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Compatibilità con il ciclatore
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 733-1273
    qPCR SuperMix, 200 reazioni
    qPCR SuperMix, 200 reazioni
    Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
    200 Assays
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 729.00
    SFr. 729.00
       SFr. 729.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1273
    Applicazione
    Sonde qPCR
    Multiplexing
    Yes
  • 733-2074
    qPCR SuperMix, 1000 reazioni
    qPCR SuperMix, 1000 reazioni
    Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
    1.000 Assays
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 2’930.00
    SFr. 2’930.00
       SFr. 2’930.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-2074
    Applicazione
    Sonde qPCR
    Multiplexing