Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic Hotplate Stirrer, RCT basic IKAMAG® safety control
Magnetic Hotplate Stirrer, RCT basic IKAMAG® safety control
Magnetic Hotplate Stirrer, RCT basic IKAMAG® safety control
Nome del fornitore:  
Certificates
Magnetic Hotplate Stirrer, RCT basic IKAMAG® safety control
0 varianti
Product Details & Documents
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 442-1013
  • 442-0603
  • 442-2374
  • IKAA3810001
  • 442-1089
  • Materiale della piastra:
  • Lega di alluminio
  • Lega di alluminio
  • Lega di alluminio
  • Lega di alluminio
  • Dimensioni della piastra:
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • 20 L
  • 20 L
  • Intervallo di velocità:
  • 50 - 1500 min⁻¹
  • 50 - 1500 min⁻¹
  • 50 - 1500 min⁻¹
  • 50 - 1500 min⁻¹
  • L×P×A:
  • 160×270×85 mm
  • 160×270×85 mm
  • 160×270×85 mm
  • 160×270×85 mm
  • Accuratezza del controllo della temperatura:
  • ETS-D5: ±0,5 K
    PT1000: ±1 K
  • ETS-D5: ±0,5 K
    PT1000: ±1 K
  • ETS-D5: ±0,5 K
    PT1000: ±1 K
  • ETS-D5: ±0,5 K
    PT1000: ±1 K
  • Potenza riscaldante:
  • 600 W
  • 600 W
  • 600 W
  • 600 W
  • Potenza in ingresso/uscita:
  • 16/9 W
  • 16/9 W
  • 16/9 W
  • 16/9 W
  • Peso:
  • 2,5 kg
  • 2,5 kg
  • 2,5 kg
  • 2,5 kg
Specifiche
Product Family Options
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Copertura protettiva, resistente alla maggior parte di acidi, soluzioni alcaline e solventi organici
    Copertura protettiva, resistente alla maggior parte di acidi, soluzioni alcaline e solventi organici
    442-0585
    Controllo di sicurezza base RCT
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 29.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Copertura protettiva, resistente alla maggior parte di acidi, soluzioni alcaline e solventi organici
    Copertura protettiva, resistente alla maggior parte di acidi, soluzioni alcaline e solventi organici
    IKAA4209500
    RET basic e RCT basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 29.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • ETS-D5, termometro elettronico a contatto
    ETS-D5, termometro elettronico a contatto
    620-8108
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 594.00