Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® tamponi Critical
VWR® tamponi Critical
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® tamponi Critical
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® tamponi Critical
3 varianti
Product Details & Documents
I tamponi presentano schiuma di poliuretano 100 ppi a celle aperte o chiuse, con impugnatura in polipropilene vergine al 100%. Alcuni hanno un’asta blu in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per maggiore rigidità, soprattutto per l’uso in ambienti critici.
  • Non abrasivi, per proteggere i componenti più delicati
  • Le teste sono saldate termicamente all’impugnatura senza adesivo
  • Resistono ai solventi più comunemente utilizzati in ambienti controllati
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 149-0334
  • 149-0338
  • 149-0339
  • Modello:
  • 149-0334
  • 149-0338
  • 149-0339
  • Lunghezza impugnatura:
  • 152 mm
  • 83 mm
  • 130 mm
  • Larghezza impugnatura:
  • 3 mm
  • 2,5 mm
  • 5 mm
  • Lunghezza testa:
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Larghezza testa:
  • 5 mm
  • 3,6 mm
  • 13,5 mm
  • Lunghezza totale:
  • 167,0 mm
  • 108,0 mm
  • 152,0 mm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Asta/testa
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 149-0334
    Punta in schiuma piatta
    Punta in schiuma piatta
    PP/foam
    167 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 500 ST
       SFr. 196.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    149-0334
    Modello
    149-0334
    Lunghezza impugnatura
    152 mm
    Larghezza impugnatura
    3 mm
    Lunghezza testa
    15 mm
    Larghezza testa
    5 mm
    Lunghezza totale
    167,0 mm
  • 149-0338
    Tamponi reticolati a lunghezza estesa
    Tamponi reticolati a lunghezza estesa
    PP/foam
    108 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 500 ST
       SFr. 155.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    149-0338
    Modello
    149-0338
    Lunghezza impugnatura
    83 mm
    Larghezza impugnatura
    2,5 mm
    Lunghezza testa
    25 mm
    Larghezza testa
    3,6 mm
    Lunghezza totale
    108,0 mm
  • 149-0339
    Tamponi grande rettangolare
    Tamponi grande rettangolare
    PP/foam
    155 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 298.00
    SFr. 298.00
    1 * 500 ST
       SFr. 298.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    149-0339
    Modello
    149-0339
    Lunghezza impugnatura
    130 mm
    Larghezza impugnatura
    5 mm
    Lunghezza testa
    25 mm
    Larghezza testa
    13,5 mm
    Lunghezza totale
    152,0 mm