VWR®, Tampone Critical Swab, tamponi con punte in schiuma su cotone
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Tamponi con punte in schiuma su cotone monouso, caratterizzati da 100% di schiuma di poliuretano con 100 ppi e stelo in legno.
- Combinano i vantaggi dei tamponi con punte in schiuma e in cotone
- La schiuma esterna resiste all'abrasione e alla maggior parte dei solventi
- Il cotone è molto assorbente
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Catalog No:
- 149-0335
- 149-0336
- Modello:
- 149-0335
- 149-0336
- Lunghezza impugnatura:
- 152 mm
- 152 mm
- Larghezza impugnatura:
- 2,5 mm
- 2,5 mm
- Lunghezza testa:
- 20 mm
- 24 mm
- Larghezza testa:
- 6,5 mm
- 9,5 mm
- Lunghezza totale:
- 171,0 mm
- 176,0 mm