Microcentrifughe, ventilate/refrigerate, MIKRO 200 / 200 R
Supplier: Hettich
Certificates
About this item
Centrifughe da banco tra le più veloci con una velocità massima di 15 000 giri/minuto e una RCF di 21 382xg.
- Motore a prestazioni elevate che non richiede manutenzione
- Chiusura motorizzata del coperchio, tastiera a membrana e manopola girevole per l’inserimento rapido dei parametri, munita di un display digitale facile da leggere
- Possibilità di memorizzazione di 4 programmi
- Impostazione regolabile in continuo da -10°C a +40°C, funzione di raffreddamento rapido, in modalità di stand-by viene mantenuta la temperatura impostata, disattivazione automatica del raffreddamento quando all’apertura del coperchio
- Funzioni di sicurezza: spegnimento in caso di sbilanciamento, riconoscimento automatico del rotore, fissaggio e blocco del coperchio durante il funzionamento, protezione gocciolamento coperchio, protezione da surriscaldamento del motore, protezione da surriscaldamento della camera per MIKRO200 R
Ordering information: Rotori e accessori sono disponibili separatamente
Specifications
- Catalog No:
- 521-0910
- 521-0911
- Modello:
- MIKRO 200
- MIKRO 200 R
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Capacità max. - rotore angolare:
- 30×0,2/2,0 ml
- 30×0,2/2,0 ml
- Velocità max. - rotore angolare:
- 15000 min⁻¹
- 15000 min⁻¹
- RCF max. - rotore angolare:
- 21382 ×g
- 21382 ×g
- Temperatura:
- —
- –10...+40 °C
- Rampe di accelerazione/frenata:
- 9/9
- 9/9
- Programmi:
- 4
- 4
- Alimentazione:
- 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
- 200 - 240 V / 50 Hz
- L×P×A:
- 275×344×260 mm
- 281×547×260 mm
- Peso:
- 11,5 kg
- 28 kg
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Specifications
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together