Agitatori magnetici con piastra riscaldante RET basic safety control, IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Agitatore magnetico con piastra riscaldante con tempi di riscaldamento estremamente rapidi e comando temperatura incorporato, adatto per il funzionamento senza supervisione. Le unità sono dotate di boccola, a norma DIN 12878, per il collegamento di un termometro a contatto, ad es. il termometro ETS-D5, per un controllo preciso della temperatura. L'agitatore è caratterizzato da un elevato accoppiamento magnetico, dal controllo elettronico della velocità e dal display digitale per i codici di errore.
- Impostazioni precise per temperatura e velocità tramite display digitale, anche a strumento spento
- Visualizzazione sul display digitale del limite di temperatura di sicurezza impostato
- Maggiore sicurezza grazie alla migliore tecnologia di controllo del calore, la spia luminosa consente di prevenire le ustioni
- Circuito di sicurezza della temperatura della piastra riscaldante regolabile (da 50 a 380 °C)
- Utilizzabile a temperature da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 42
Ordering information: fornito con sensore di temperatura PT1000 e coperchio protettivo in silicone; accessori da ordinare separatamente.
Specifications
- Catalog No:
- 442-0732
- 442-2378
- Modello:
- RET basic IKAMAG® safety control
- RET basic IKAMAG® safety control
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- Ø 135 mm
- Ø 135 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 20 L
- 20 L
- Intervallo di velocità:
- 50 - 1700 min⁻¹
- 50 - 1700 min⁻¹
- L×P×A:
- 160×270×85 mm
- 160×270×85 mm
- Accuratezza del controllo della temperatura:
- PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K - PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K
- Range di temperatura:
- Temperatura stanza fino a 340 °C
- Da temperatura ambiente a 340°C
- Potenza riscaldante:
- 600 W
- 600 W
- Potenza in ingresso/uscita:
- 16/9 W
- 16/9 W
- Peso:
- 2,5 kg
- 2,5 kg