VWR® Traceable®, Termoigrometro digitale a penna
Catalog # 620-1586
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range di misura:0…50 °C; 25 - 95% RH
- Risoluzione:0,1 °C;
1 % RH - Seq:01
- L×P×A:23×140×11 mm
- Accuratezza:±1,0 °C; ±3,5% RH
- Conf:1
Specifications
About this item
Questo termoigrometro digitale visualizza in modo continuo sia l'umidità relativa che la temperatura.
- Doppia memoria a richiamo rapido
- Risposta rapida (in meno di 6 secondi)
- Comoda clip da tasca per un trasporto agevole
W×D×H: 23×140×11 mm
Certifications: A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Delivery: fornito con certificato Traceable® con numero di serie individuale che ne indica la tracciabilità a standard NIST e una batteria da 1,5 V.