HPTLC Vario system
Sistema HPTLC Vario
Codice catalogo 552-0049
Nome del fornitore: CAMAG
Vai a
Product Details & Documents
Time saving by optimisation of development conditions.
- Development with six different solvents can be tested side by side
- Both sandwich and tank configurations can be simulated side by side, making results directly comparable
- Six different conditions of pre-equilibration, including relative humidity, can be tested simultaneously
- These variations of developing conditions can be freely combined
Informazioni per l'ordine: The HPTLC Vario system comprises an HPTLC Vario chamber for 100×100 mm plates and an HPTLC scoring unit for preparation of TLC/HPTLC plates.
Specifiche
- Descrizione:Sistema HPTLC Vario
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scoring blades for 551-8556
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Unità per HPTLC con scanalature per la preparazione di piastre TLC/HPTLCUnità per HPTLC con scanalature per la preparazione di piastre TLC/HPTLC551-8556Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’410.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Camera HPTLC Vario per piastre 100×100 mmCamera HPTLC Vario per piastre 100×100 mm551-8555Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’930.00