Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibrated Baumé hydrometers
Nome del fornitore:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Nome del fornitore:  Alla France
Certificates
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
8 varianti
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • –2 - 10
    0,1
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • –2 - 15
    0,5
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • 0 - 10
    0,1
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.40
    SFr. 44.40
    1 * 1 ST
       SFr. 44.40
  • 10 - 20
    0,1
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • –2 - 10
    0,1
    315 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 130.00
    SFr. 130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 130.00
  • –2 - 15
    0,5
    315 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 89.20
    SFr. 89.20
    1 * 1 ST
       SFr. 89.20
  • 0 - 10
    0,1
    315 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 130.00
    SFr. 130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 130.00
  • 10 - 20
    0,1
    315 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 89.20
    SFr. 89.20
    1 * 1 ST
       SFr. 89.20