Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical mill, A 10 basic
Analytical mill, A 10 basic
Supplier:   IKA
Analytical mill, A 10 basic
Supplier:  IKA
Certificates
Analytical mill, A 10 basic
2 Options Available Below
Product Details & Documents
This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in the grinding chamber- tough, oily and aqueous samples can also be grinded. Easily exchangeable beater/cutter for a variety of applications.
  • Counter- displays grinding time and error code
  • Digital timer with interval function, integrated cooling connections
  • Brushless motor for long service life and low noise level
  • Bayonet lock for lid to enable simple and safe locking
The mill starts only when the lid is closed and can be opened at standstill. A quick stop feature further increases the safety of the user.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 412-0304
  • 412-0309
  • Modello:
  • A 10 basic
  • A 10 basic
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
  • 6 mm
  • 6 mm
  • Velocità periferica:
  • 63 m/s
  • 63 m/s
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
  • 10 min
  • 10 min
  • Materiale camera di macinazione:
  • Stainless steel 1.4301
  • Stainless steel 1.4301
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
  • 500/400 W
  • 500/400 W
  • Protezione da sovraccarico:
  • Yes
  • Yes
  • Consumo energetico:
  • 500 W
  • 500 W
  • Velocità:
  • 22 000 min⁻¹ fixed
  • 22000 min⁻¹ fixed
  • Visualizzazione della velocità:
  • OLED, multilingual
  • OLED, multilingual
  • Volume utile:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • L×P×A:
  • 130×145×250 mm
  • 130×145×250 mm
  • Peso:
  • 3 kg
  • 3 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Availability
    Price
  • A 10 basic
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’910.00
    SFr. 2’910.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’910.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-0304
    Modello
    A 10 basic
    Dimensione materiale in ingresso max.
    6 mm
    Velocità periferica
    63 m/s
    Ciclo di funzionamento "on/off"
    10 min
    Materiale camera di macinazione
    Stainless steel 1.4301
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    500/400 W
    Protezione da sovraccarico
    Yes
    Consumo energetico
    500 W
    Velocità
    22 000 min⁻¹ fixed
    Visualizzazione della velocità
    OLED, multilingual
    Volume utile
    50 ml
    L×P×A
    130×145×250 mm
    Peso
    3 kg
  • A 10 basic with CH-plug
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’910.00
    SFr. 2’910.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’910.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-0309
    Modello
    A 10 basic
    Dimensione materiale in ingresso max.
    6 mm
    Velocità periferica
    63 m/s
    Ciclo di funzionamento "on/off"
    10 min
    Materiale camera di macinazione
    Stainless steel 1.4301
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    500/400 W
    Protezione da sovraccarico
    Yes
    Consumo energetico
    500 W
    Velocità
    22000 min⁻¹ fixed
    Visualizzazione della velocità
    OLED, multilingual
    Volume utile
    50 ml
    L×P×A
    130×145×250 mm
    Peso
    3 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • IKAA25001162
    A 10.2 Star shaped cutter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • IKAA20102324
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 44.50
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • IKAA25001680
    A 10.1 Stainless steel cutter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 78.70
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • IKAA25001664
    A 10.4 Grinding chamber reduction
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 169.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • IKAA25001161
    A 10.3 Hard metal cutter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 416.00