ContactUsLinkComponent
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificati
undefined
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Specifiche
  • Condizioni di conservazione:
    2...8 °C
  • Forma:
    Lyophilized powder
  • Nome dell'enzima:
    Zymolyase
  • Attività enzimatica:
    100000 units/g
  • pH:
    7,5