VWR®, Strisce reattive, cloruri, Dosatest
Catalog # 85441.601
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Conf:100
- Descrizione:Chloride test 0 - 3000 mg/l
- Range di misura:0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/l
Specifications
About this item
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo Laboratorio portatile.
- Rapido e conveniente
- Facile da utilizzare
Ideale per il controllo della disinfezione. Risultati semi quantitativi in 10-120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
Packaging: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.