Orders LinkContactUsLinkComponent
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Nome del fornitore:   Whatman products (Cytiva)
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificates
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
3 varianti
Product Details & Documents
Low phosphate cellulose papers approximately 1,5 ppm phosphate, for the filtration of calcium lactate extracts from soil samples for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 512-0590
  • 515-5012
  • 512-0583
  • Grado:
  • 512 ½
  • 512 ½
  • 512 ½
  • Peso:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • Spessore:
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 512 ½
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 99.70 SFr.
    99.70 SFr.
    1 * 100 ST
       99.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0590
    Grado
    512 ½
    Peso
    84 g/m²
    Spessore
    160 µm
    Velocità di filtrazione
    375 s (Herzberg)
  • 512 ½
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 103.00 SFr.
    103.00 SFr.
    1 * 100 ST
       103.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-5012
    Grado
    512 ½
    Peso
    84 g/m²
    Spessore
    160 µm
    Velocità di filtrazione
    375 s (Herzberg)
  • 512 ½
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 126.00 SFr.
    126.00 SFr.
    1 * 100 ST
       126.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0583
    Grado
    512 ½
    Peso
    84 g/m²
    Spessore
    160 µm
    Velocità di filtrazione
    375 s (Herzberg)