ContactUsLinkComponent
Liquid nitrogen storage vessels, type ALU
Liquid nitrogen storage vessels, type ALU
Nome del fornitore:  KGW
Certificati
undefined
Liquid nitrogen storage vessels, type ALU
Nome del fornitore:  KGW
Specifiche
  • Catalog No:
  • KGWA2517
  • KGWA2518
  • Modello:
  • ALU 20
  • ALU 26
  • Capacità:
  • 21 L
  • 26 L
  • Autonomia statica:
  • 119
  • 130
  • Evaporazione giornaliera:
  • 0,18 L
  • 0,20 L
  • Pressione max.:
  • 0,5 bar
  • 0,5 bar
  • Ø×H:
  • 388×605 mm
  • 388×670 mm
  • Peso a vuoto:
  • 11 kg
  • 14 kg
  • Peso, pieno di LN₂:
  • 28 kg
  • 35 kg